Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Aluminium Crimp Seal, Guld, Mitthål, Monterad septum
Produktkod. p-7113906 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Guld
Rött, Röd-orange, Genomskinlig, Guld
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rött gummi/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10489734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • aluminiumlock
  • Guld
  • Mitthål
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/Butyl/TEF
Färg Rött, Röd-orange, Genomskinlig, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap