Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrimptätning, grön, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Klart
Rött, Röd-orange, Genomskinlig, Klart
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rött gummi/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Rött gummi/PTFE |
| Färg | Beige, Röd-orange, Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Crimp Cap |