Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrimptätning, magnetisk, mitthål, monterad septum
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7113904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11834880 1,3 mm Paket med 1000
11844880 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11834880
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • Magnetlock
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Stål
För användning med (applikation) GC, HPLC
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Krymplock