Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm krimptätning i aluminium, röd, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11884870 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Rött
Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rött gummi/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11884870
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • aluminiumlock
  • Rött
  • Mitthål
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/Butyl/TEF
Färg Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm Crimp Top-flaskor