Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 10728468 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Beige, Röd-orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10728468
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • aluminium
  • Lock
  • Klart
  • Mitthål
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Beige, Röd-orange
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap