Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11772418 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Beige, Röd-orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11772418 Rött, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
12646605 Beige, Röd-Orange, Red-Orange Röd gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11814890 Grå, Rött PTFE/Butyl 1,3 mm Paket med 1000
16348357 Klarlackad Aluminium 0,06 mm -
11884880 Mörkblå, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11737577 Silver, Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
11804890 Grå, Rött PTFE/Butyl 1,3 mm Paket med 1000
16358357 - PTFE Virginal 0,25 mm -
10051634 Grädde, Rött Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11894880 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
11747577 Vitt PTFE Virginal 0,25 mm Paket med 1000
10728468 Beige, Röd-orange Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11864880 Blå Transparent, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11874880 Svart Viton 1A 1 mm Paket med 1000
11782418 Rött, Vitt Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11821653 Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi/Butyl/TEF 1 mm Paket med 1000
11792418 Blått, Vitt Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
15239468 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11772418
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • aluminium
  • Lock
  • Klart
  • Mitthål
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Crimp Cap