Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast för kromatografi till autosamplerflaskor
- Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11814890 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-Orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
18 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Material (liner) | Tjocklek (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11814890 | Grå, Rött | PTFE/Butyl | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 12646605 | Beige, Röd-Orange | Röd gummi/PTFE | 1 mm | Paket med 1000 |
| 16348357 | Klarlackad | Aluminium | 0,06 mm | - |
| 11884880 | Mörkblå, Vitt | Silikon/PTFE | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11737577 | Silver, Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi/TEF | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11804890 | Grå, Rött | PTFE/Butyl | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11772418 | Rött, Vitt | Silikon/PTFE | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 16358357 | - | PTFE Virginal | 0,25 mm | - |
| 10051634 | Grädde, Rött | Silikon/PTFE | 1,5 mm | Paket med 1000 |
| 11894880 | Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi/TEF | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11747577 | Vitt | PTFE Virginal | 0,25 mm | Paket med 1000 |
| 10728468 | Beige, Röd-Orange | Rött gummi/PTFE | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11864880 | Blå Transparent, Vitt | Silikon/PTFE | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11874880 | Svart | Viton 1A | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11782418 | Rött, Vitt | Silikon/PTFE | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11821653 | Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi/Butyl/TEF | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11792418 | Blått, Vitt | Silikon/PTFE | 1,5 mm | Paket med 1000 |
| 15239468 | Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi/TEF | 1 mm | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Produktkod.
11814890
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Använd kampanjkoden 28170
Beräknad leverans: 02-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1866.75 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Produkttyp | Krymplock |