Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11884880 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Beige, Röd-orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Paket med 1000
Artikelnummer. 11884880
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • aluminium
  • Lock
  • Klart
  • Mitthål
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Mörkblå, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Crimp Cap
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.