Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Röd-orange, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Stil | 60° Shore A |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Produkttyp | Krymplock |