Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. 16358357 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Beige, Röd-orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16358357
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11mm
  • aluminum
  • Cap
  • Clear
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE Virginal
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminum
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0,25 mm
Typ Crimp Cap