Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm monterad bärnstensglas autoprovtagningsflaskasats med ID, silverförsegling, PTFE/röd gummisepta
Beskrivning
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ National™ 11 mm bärnstensfärgade injektionsflaskor (sammansatta) innehåller 100 bärnstensfärgade glasflaskor förmonterade med 100 skruvlock och septa. De är förpackade i praktiska burkar med genomskinliga lock.
- Aluminiumförseglingen krymps på flaskan efter en spolning med torrt kväve
- Prov tillsätts via injektion genom septum
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Silver |
| Beskrivning | Amber Glass ID; Silvertätning, PTFE/Röd gummisepta |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas, PTFE, Gummi |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Rött gummi |
| Inkluderar | Flaska: C4011-2W, Förslutning: C4011-1AP |
| Antal per förpackning | 100 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.