Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm monterad autosampler av klarglasflaska, silverförsegling, PTFE/rött gummiseptum
Produktkod. 12423728
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12423728
Brand: Thermo Scientific™ C40111CV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Den innehåller 100 genomskinliga injektionsflaskor förmonterade med 100 skruvlock och septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ National™ 11 mm klara flaskor Convenience kits innehåller 100 genomskinliga glasflaskor förmonterade med 100 skruvlock och septa. De är förpackade i praktiska burkar med genomskinliga lock.
  • Aluminiumförseglingen krymps på flaskan efter en spolning med torrt kväve
  • Prov tillsätts via injektion genom septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Klart glas; Silvertätning, PTFE/Röd gummisepta
Färg Klart
Material Glas, PTFE, Gummi
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Rött gummi
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.