Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler-insatser
Produktkod. 11538190
Volym (metrisk):
200 μl
250 till 450 μl
Typ:
Insats för autosamplerflaska
Stödhylsa för flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11538190
Brand: Thermo Scientific™ WS6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa 11 mm insatser är gjorda av klart glas eller polypropen och finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 250 μL till 450 μL.
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial-insatser är gjorda av klart glas eller polypropen och finns i en mängd olika konfigurationer för användning med HPLC- eller GC-autosampler-ampuller. Användbara volymer sträcker sig från μ250 L till 450 μL. Där halterna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför det mer konventionella glaset. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Plastic Vial Support Sleeve for 09-CTV Only
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyethylene
Volym (metrisk) 250 till 450 μl
Kvantitet 100
Typ Stödhylsa för flaskor
För användning med (utrustning) 09-CTV Vial
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.