Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 31 mm glasinsatser för 2 ml smala ID HPLC & GC ampuller, nivå 3
Beskrivning
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial-insatser är gjorda av klart glas eller polypropen och finns i en mängd olika konfigurationer för användning med HPLC- eller GC-autosampler-ampuller. Användbara volymer sträcker sig från μ250 L till 450 μL. Där halterna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför det mer konventionella glaset. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Mikroinsats
- För användning med små öppningsflaskor
- Klart
- Glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Mikroprovtagning |
| Infoga typ | Insatser för HPLC- och GC-ampuller |
| Förpackningstyp | 1 paket med 100 |
| Volym (metrisk) Rest | 2 μl |
| Basstil | Konisk, dragspets |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.