Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm Autosampler-insatser
Produktkod. p-6062327
Volym (metrisk):
200 μl
250 to 450 μL
Typ:
Insats för autosamplerflaska
Vial Support Sleeve
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12450088
Brand: Thermo Scientific™ C4012529L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 11 mm insatser är gjorda av klart glas eller polypropen och finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 250 μL till 450 μL.
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial-insatser är gjorda av klart glas eller polypropen och finns i en mängd olika konfigurationer för användning med HPLC- eller GC-autosampler-ampuller. Användbara volymer sträcker sig från μ250 L till 450 μL. Där halterna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför det mer konventionella glaset. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Skär med dragna spetsar är ett ekonomiskt val för icke-kritiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 200 μl
För användning med (applikation) Micro Sampling
Infoga typ Inserts for HPLC and GC Vials
Förpackningstyp 1 Pack of 100
Stil Dragpunkt
Volym (metrisk) Rest <2μ L
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 200μ L
Höjd (metrisk) 31 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Insats för autosamplerflaska
Volym (metrisk) Användbar 175μ L
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC autosamplerflaska
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.