Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast för kromatografi till autosamplerflaskor
- Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Produktkod. 10221145| Produktkod. | Färg | Septum | Färg (sigill) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10221145 | Blått | White Virgin PTFE, 0,01 tum. | Vitt | Paket med 100 |
| 13151763 | Rosa, Klar, Röd, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 13161763 | Rosa, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 13171763 | Rosa, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 11598240 | Clear | Integrerad gjuten i polyeten | - | Paket med 100 |
| 12463738 | Blått | Integrerad gjuten i polyeten | - | Paket med 100 |
| 12473738 | Grön | Integrerad gjuten i polyeten | - | Paket med 100 |
| 12483738 | Rött | Integrerad gjuten i polyeten | - | Paket med 100 |
| 12403748 | Svart, Klar, Röd, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 12644045 | Röd, Klar, Clear | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 13160963 | Röd, Vit, White | Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE | - | Paket med 100 |
| 13190963 | Svart, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 12483758 | Röd, Vit, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 12443768 | Grön, Blå, Vit, Blue, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 12613775 | Röd, Blå, Vit, Blue, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 11518180 | Blå, Röd, Klar, Red, Clear | Röd naturgummi/klar PTFE | - | Paket med 500 |
| 11578180 | Blå, Vit, White | Vit silikon/blå PTFE, förslitsad | - | Paket med 500 |
| 13476946 | Blå, Klar, Röd, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 1000 |
| 11921563 | Klar, Röd, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 11901583 | Blå, Klar, Röd, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 15219106 | Rosa, Klar, Röd, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi | - | Paket med 100 |
| 12443748 | Klar, Vit, White | Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum | - | Paket med 100 |
| 12463748 | Klart | White Virgin PTFE, 0,01 tum. | Vitt | Paket med 100 |
| 12473748 | Rött | White Virgin PTFE, 0,01 tum. | Vitt | Paket med 100 |
| 12483748 | Gul, Vit, White | Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum | - | Paket med 100 |
| 12493748 | Klart | PTFE/Silicon/PTFE | Röd/Vit/Röd | Paket med 100 |
| 10179614 | Blått | Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE | Röd/Vit/Röd | Paket med 100 |
| 13170963 | Gult | PTFE/Silicon/PTFE | Röd/Vit/Röd | Paket med 100 |
| 12443758 | Klar, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 10547445 | Blå, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 12473758 | Grön, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 15276896 | Rosa, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 12493758 | Gul, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon | - | Paket med 100 |
| 13287579 | Klar, Blå, Vit, Blue, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 10027634 | Blå, Vit, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 12433768 | Svart, Blå, Vit, Blue, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 12463768 | Gul, Blå, Vit, Blue, White | Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad | - | Paket med 100 |
| 10538785 | Klar, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon, stjärnspalt | - | Paket med 100 |
| 11558180 | Blue | Integrerad gjuten i polyeten | - | Paket med 500 |
| 11538180 | Blått | PTFE- | Vitt | Paket med 500 |
| 11588180 | Blue | Blå silikon/PTFE | - | Paket med 500 |
| 10064052 | Rött | Jungfrulig PTFE, 0,01 tum | Vitt | Paket med 500 |
| 11548180 | Blå, Vit, Röd, White, Red | Vit silikon/röd PTFE | - | Paket med 500 |
| 11568180 | Blått | PTFE/Silicon/PTFE | Röd/Vit/Röd | Paket med 500 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28013" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Enkel applicering och borttagning
- Förbättrad tätning mot provavdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Vitt |
| Beskrivning | 11 mm Snap-It Keps, 6 mm hål |
| Färg | Blått |
| Material | PTFE, Polyeten |
| Septum | White Virgin PTFE, 0,01 tum. |
| Produktlinje | Nationell Snap-It |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Nationell 11 mm Snap-It Vials |
| Produkttyp | Snap Cap |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.