Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Beskrivning
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Easy application and removal
- Improved sealing against sample evaporation
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 11mm Snap-It Cap, 6mm hole |
| Färg | Klar, Röd, Red |
| Material | PTFE, Rubber, Polyethylene |
| Septum | Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi |
| Produktlinje | National Snap-It |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Typ | Snap Cap |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | National 11 mm Snap-It Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.