Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Produktkod. 12473748
Change view
Färg:
Blått
Blue
Blå, Klar, Röd, Clear, Red
Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Blå, Röd, Vit, Red, White
Blå, Vit, Röd, White, Red
Blå, Vit, White
Blått
Clear
Grön
Grön, Blå, Vit, Blue, White
Grön, Röd, Vit, Red, White
Gul, Blå, Vit, Blue, White
Gul, Röd, Vit, Red, White
Gul, Vit, White
Gult
Klar, Blå, Vit, Blue, White
Klar, Röd, Red
Klar, Röd, Vit, Red, White
Klar, Vit, White
Klart
Rosa, Klar, Röd, Clear, Red
Rosa, Röd, Vit, Red, White
Röd, Blå, Vit, Blue, White
Röd, Klar, Clear
Röd, Vit, White
Rött
Svart, Blå, Vit, Blue, White
Svart, Klar, Röd, Clear, Red
Svart, Röd, Vit, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad
Blå silikon/PTFE
Integrerad gjuten i polyeten
Jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi
PTFE-
PTFE/Silicon/PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit silikon, stjärnspalt
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Röd naturgummi/klar PTFE
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Vit silikon/blå PTFE, förslitsad
Vit silikon/röd PTFE
White Virgin PTFE, 0,01 tum.
Färg (sigill):
Röd/Vit/Röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Färg (sigill) unitSize
12473748 Rött White Virgin PTFE, 0,01 tum. Vitt Paket med 100
13151763 Rosa, Klar, Röd, Clear, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
13161763 Rosa, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
13171763 Rosa, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
11598240 Clear Integrerad gjuten i polyeten - Paket med 100
12463738 Blått Integrerad gjuten i polyeten - Paket med 100
12473738 Grön Integrerad gjuten i polyeten - Paket med 100
12483738 Rött Integrerad gjuten i polyeten - Paket med 100
12403748 Svart, Klar, Röd, Clear, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
12644045 Röd, Klar, Clear Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
13160963 Röd, Vit, White Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE - Paket med 100
13190963 Svart, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
12483758 Röd, Vit, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
12443768 Grön, Blå, Vit, Blue, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
12613775 Röd, Blå, Vit, Blue, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
11518180 Blå, Röd, Klar, Red, Clear Röd naturgummi/klar PTFE - Paket med 500
11578180 Blå, Vit, White Vit silikon/blå PTFE, förslitsad - Paket med 500
13476946 Blå, Klar, Röd, Clear, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 1000
11921563 Klar, Röd, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
11901583 Blå, Klar, Röd, Clear, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
15219106 Rosa, Klar, Röd, Clear, Red Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi - Paket med 100
12443748 Klar, Vit, White Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum - Paket med 100
10221145 Blått White Virgin PTFE, 0,01 tum. Vitt Paket med 100
12463748 Klart White Virgin PTFE, 0,01 tum. Vitt Paket med 100
12483748 Gul, Vit, White Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum - Paket med 100
12493748 Klart PTFE/Silicon/PTFE Röd/Vit/Röd Paket med 100
10179614 Blått Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Röd/Vit/Röd Paket med 100
13170963 Gult PTFE/Silicon/PTFE Röd/Vit/Röd Paket med 100
12443758 Klar, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
10547445 Blå, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
12473758 Grön, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
15276896 Rosa, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
12493758 Gul, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon - Paket med 100
13287579 Klar, Blå, Vit, Blue, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
10027634 Blå, Vit, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
12433768 Svart, Blå, Vit, Blue, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
12463768 Gul, Blå, Vit, Blue, White Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad - Paket med 100
10538785 Klar, Röd, Vit, Red, White Röd PTFE/Vit silikon, stjärnspalt - Paket med 100
11558180 Blue Integrerad gjuten i polyeten - Paket med 500
11538180 Blått PTFE- Vitt Paket med 500
11588180 Blue Blå silikon/PTFE - Paket med 500
10064052 Rött Jungfrulig PTFE, 0,01 tum Vitt Paket med 500
11548180 Blå, Vit, Röd, White, Red Vit silikon/röd PTFE - Paket med 500
11568180 Blått PTFE/Silicon/PTFE Röd/Vit/Röd Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Produktkod. 12473748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401152R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
11 mm bred öppning Snap-It Caps och Septa är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor.
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Enkel applicering och borttagning
  • Förbättrad tätning mot provavdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Vitt
Beskrivning 11 mm Snap-It Keps, 6 mm hål
Färg Rött
Material PTFE, Polyeten
Septum White Virgin PTFE, 0,01 tum.
Produktlinje Nationell Snap-It
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) Nationell 11 mm Snap-It Vials
Produkttyp Snap Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.