Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Beskrivning
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Easy to apply and easy to remove from vials
- Eliminate the need for crimping or decapping tools
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 11mm Snap Cap, 6mm hole |
| Färg | Pink, Clear, Red |
| Material | PTFE, Rubber, Polyethylene |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Typ | Snap Cap |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | 11 mm Snap Cap Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.