Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials
Produktkod. 12173771
Volym (metrisk):
300 μl
425 μl
475μ L
500 μl
650 μl
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2,5 ml
4,0 ml
Typ:
Krymp-/snäppflaska
Krymptopp ColorBand-ampull
Krymptoppflaska
Snap-It-flaska
Snäpplocksflaska
Basstil:
Djup brunnsbas
Dornbas
Hög återhämtning
Konisk
Konisk bas
Platt botten
Rund botten
Smal konisk
Smält konisk
Sätt i flaskan
Markeringspunkt:
Blått
Grön
Gult
Ja
Nej
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 12
Paket med 500
Produktkod. 12173771
Brand: Thermo Scientific™ C40111G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these 11 mm clear glass vials with snap caps or aluminum crimp seal closures.
Use Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials with aluminum crimp seal closures. These high-quality 11 mm glass vials are 2 mL, 12 x 32 mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
  • Easy-to-fill wide neck opening vials require 6mm diameter micro-inserts
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Target ColorBand 2mL Clear Glass Vial with Green Patch
Diameter (metrisk) öppning 11 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2 ml
Volym (metrisk) Rest <170μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.8 mL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ Krymptopp ColorBand-ampull
Markeringspunkt Grön
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.