Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Produktkod. 12910921 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
12910921 Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 100
12930921 Naturgummi/Butyl/TEF 1 mm Paket med 100
12940921 Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12910921
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klarlackad
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen