Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Clear Lacquered |
| Material (liner) | Naturgummi/Butyl/TEF |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminum |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |