Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klarlackad |
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminium |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Visa mer |