Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Produktkod. p-7113961 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12910921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klarlackad
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ 1:a hydrolytiska klassen
Markeringspunkt Nej