Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm krimphalsflaska, bärnstensfärgat glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1,85 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <120μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.5 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Visa mer |