Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm krimphalsflaska, bärnstensfärgat glas
Produktkod. 11545884 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Basstil Förpackningsstorlek
11545884 2 ml Bärnsten Platt botten Paket med 100
10678005 0,4 ml Bärnsten Konisk, platt botten Paket med 100
11525904 1,85 ml Klart Platt botten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11545884
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • 11 mm
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Glas
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm