Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial , Klart glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,1 ml
1,3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1,1 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <2μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.9 mL |
| Visa mer |