Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Amber Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Clear Lacquered |
| Material (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminum |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |