Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Vial Kit, klart glas, aluminiumlock, naturgummi/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Inkluderar:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klarlackad |
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Inkluderar | 11 09 0356 + 11 03 0535 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminium |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Visa mer |