Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Vial Kit, klart glas, aluminiumlock, naturgummi/PTFE septum
Produktkod. p-7113965 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
Inkluderar:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12696655
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND11
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Crimp Cap
  • Mitthål
  • aluminium
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klarlackad
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Inkluderar 11 09 0356 + 11 03 0300
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Markeringspunkt Nej