Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Produktkod. 10547815
Markeringspunkt:
Ja
Nej
No
Yes
Stängningsfärg:
Blue
Clear
Klart
Pink
Silver
Förslutningstyp:
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Septum:
PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silicone
Seal 2000
Silicone/PTFE
Soft Blue Silicone/PTFE
Type 7 Rubber/PTFE
Vit PTFE/Transparent blå silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10547815
Brand: Thermo Scientific™ C401187W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Förvaringsfack i två fack
  • Inkludera matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Klart glas; ID-lapp; Silvertätning, PTFE/Rött gummiseptum; 2 ml
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Glas, PTFE, Gummi
Förslits Nej
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Rött gummi
Inkluderar Flaska: C4011-1W, förslutning: C4011-1AP
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Omonterad Crimp Top Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 11 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.