Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Produktkod. 12420058 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Klart
Rosa
Silver
Förslutningstyp:
Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål
Krymplock, öppen topp, 6 mm hål
Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål
Septum:
Mjuk blå silikon/PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Silikon/PTFE
Typ 7 gummi/PTFE
Tätning 2000
Vit PTFE/Transparent blå silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Stängningsfärg Förslutningstyp Septum unitSize
12420058 Nej Silver Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 100
10220435 Ja Blått Krymplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Silikon Paket med 100
13181763 Nej Rosa Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Gummi Paket med 100
12400098 Nej Silver Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 500
12443808 Nej Silver Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 100
10547815 Ja Silver Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 100
12473808 Nej Silver Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 500
12403818 Ja Silver Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 500
12413818 Nej Silver Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål Tätning 2000 Paket med 100
12453788 Nej Klart Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Rött gummi Paket med 100
12483788 Nej Klart Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål Vit PTFE/Transparent blå silikon Paket med 100
12671096 Nej Rosa Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Silikon Paket med 100
11508220 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål Typ 7 gummi/PTFE Paket med 100
11528220 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål Mjuk blå silikon/PTFE Paket med 100
11573790 Ja Blått Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Silikon Paket med 100
11563790 Ja Blått Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Gummi Paket med 100
11543790 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Gummi Paket med 100
11518220 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Silikon Paket med 100
11588220 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Silikon Paket med 100
11568220 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål Typ 7 gummi/PTFE Paket med 100
11598210 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål PTFE/Gummi Paket med 100
11583790 Ja Silver Krymplock, öppen topp, 6 mm hål Silikon/PTFE Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 12420058 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401195
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Förvaringsfack i två fack
  • Inkludera matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Klart glas; Crimp Top; Polyspring Infoga; Silvertätning, PTFE/Rött gummiseptum; 4 ml
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Glas, PTFE, Gummi
Förslits Nej
Volym (metrisk) 4 mL
Septum PTFE/Rött gummi
Inkluderar Flaska: C4011-1/C4010-630, förslutning: C4011-1AP
Infoga typ Polyspring Tapered Insert
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 11 mm
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Omonterad Crimp Top Vial Convenience Kit med Polyspring Avsmalnande insats
Mostrar más Mostrar menos
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.