Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE-snäppringstätning, blå, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Blått, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Blått
Rött, Vitt, Blått
Förslits:
Ja
Nej
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
- Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
- Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
- Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
- Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hård |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polyeten |
| Förslits | Nej |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Snap Ring Cap |