Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE-snäppringstätning, blå, mitthål, monterad septum
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11834910 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Blått, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Blått
Rött, Vitt, Blått
Förslits:
Ja
Nej
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Färg Förslits Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11834910 Silikon/PTFE Blått, Vitt Ja 1 mm Paket med 1000
11814910 Silikon/PTFE Rött, Vitt, Blått Nej 1,3 mm Paket med 1000
11867301 Naturgummi/TEF Röd-orange, Genomskinlig, Blått Nej 1 mm Paket med 1000
11824910 Silikon/PTFE Rött, Vitt, Blått Nej 1 mm Paket med 1000
16398367 Silikon/PTFE Rött, Vitt, Blått Ja 1,3 mm Paket med 1000
16308377 Rött gummi/PTFE Beige, Röd-orange, Blått Nej 1 mm -
15522320 Rött gummi/PTFE Beige, Röd-orange, Blått Nej 1 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11834910
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
  • Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
  • Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
  • Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
  • Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glad
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blått, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Förslits Ja
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Produkttyp Snap Ring lock