Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE-snäppringstätning, blå, mitthål, monterad septum
Produktkod. 15522320 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Blått, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Blått
Rött, Vitt, Blått
Förslits:
Ja
Nej
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15522320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
  • Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
  • Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
  • Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
  • Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hård
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Beige, Röd-orange, Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Förslits Nej
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Snap Ring Cap