Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE-snäppringstätning, blå, mitthål, monterad septum
Produktkod. 16308377 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Blått, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Blått
Rött, Vitt, Blått
Förslits:
Ja
Nej
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 16308377
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
  • Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
  • Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
  • Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
  • Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hård
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Beige, Röd-orange, Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Förslits Nej
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Snap Ring Cap