Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE snäppringstätning, grön, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt, Klart
Röd, Vit, Grön, White, Green
Röd-orange, transparent, grön, Transparent, Green
Rött, Vitt, Klart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hard |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Röd, Vit, Grön, White, Green |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polyethylene |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Snap Ring Cap |