Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE snäppringstätning, grön, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11874910 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt, Klart
Röd, Vit, Grön, White, Green
Röd-orange, transparent, grön, Transparent, Green
Rött, Vitt, Klart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11874910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hard
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, transparent, grön, Transparent, Green
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyethylene
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Snap Ring Cap