Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Seal, Soft Cap version, Center hål, Monterad septum
Produktkod. 11894920 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Vitt
Blått, Vitt, Genomskinlig
Röd, Vit, Transparent, White, Transparent
Röd-orange, Genomskinlig
Röd-orange, Genomskinlig, Blått
Rött, Vitt, Blått
Rött, Vitt, Genomskinlig
Förslits:
Ja
No
Y-cut
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11894920 Blått, Vitt Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11814930 Beige, Röd-orange, Genomskinlig No Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11854930 Röd, Vit, Transparent, White, Transparent Y-cut Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11864930 Rött, Vitt, Blått Ja Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11595944 Beige, Röd-orange, Blått No Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 100
16388367 Beige, Röd-orange, Blått No Rött gummi/PTFE 1 mm -
11824920 Röd-orange, Genomskinlig No Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
11834920 Rött, Vitt, Genomskinlig No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11844920 Rött, Vitt, Genomskinlig No Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11854920 Blått, Vitt, Genomskinlig Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11864920 Rött, Vitt, Blått No Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11874920 Röd-orange, Genomskinlig, Blått No Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
11884920 Rött, Vitt, Blått No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11894920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
  • Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
  • Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
  • Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
  • Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mjuk
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blått, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Förslits Ja
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Produkttyp Snap Ring Cap