Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Tätning, Transparent, Mitthål, Monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Vitt, Genomskinlig
Genomskinlig
Genomskinlig, Röd-orange
Rött, Vitt, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
- Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
- Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
- Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
- Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Genomskinlig, Röd-orange |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Snap Ring Cap |
| Stängningsstorlek | 11 mm |