Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Tätning, Transparent, Mitthål, Monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Vitt, Genomskinlig
Genomskinlig
Genomskinlig, Röd-orange
Rött, Vitt, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE Virginal |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polyethylene |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0,2 mm |
| Typ | Snap Ring Cap |