Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE Snap Ring Tätning, Transparent, Mitthål, Monterad septum
Produktkod. 16378367 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Vitt, Genomskinlig
Genomskinlig
Genomskinlig, Röd-orange
Rött, Vitt, Genomskinlig
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 16378367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE Virginal
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyethylene
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0,2 mm
Typ Snap Ring Cap