Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE snäppringstätning, gul, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå, Vit, Gul, White, Yellow
Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow
Rött, Vitt
Rött, Vitt, Gult
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
- Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
- Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
- Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
- Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hård |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Snap Ring Cap |