Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm PE snäppringstätning, gul, mitthål, monterad septum
Produktkod. p-7113934 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå, Vit, Gul, White, Yellow
Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow
Rött, Vitt
Rött, Vitt, Gult
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11804930
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Omdesign av låsflikar ger enklare applicering och borttagning av lock
  • Förstorad öppen yta möjliggör nålpenetration över hela ampullens öppning
  • Texturerad yttre yta för enklare grepp och förbättrad detektering av autosamplers med optiska ampullsensorer
  • Fullt kompatibel med alla Snap-It flaskor
  • Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hård
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt, Gult
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
För användning med (applikation) HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Snap Ring Cap