Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm plastsnäppring Micro-Vial , Glas Micro-Insert
Produktkod. 11585914 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11585914 Klart Paket med 100
11525924 Bärnsten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11585914
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas endast för HPLC-applikationer.
  • Flaska/förslutningssystem rekommenderas endast för HPLC-applikationer
  • Universellt användbara injektionsflaskor för nästan alla autosamplare, även de med robothantering
  • Flaskor kan också krympas med en standard 11 mm aluminium Crimp Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TopSert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material TPX
Volym (metrisk) 0.35 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap/Crimp
Förpackningstyp Box av polypropen
Stil Konisk integrerad insats
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen