Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm plastsnäppring Micro-Vial , Glas Micro-Insert
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TopSert |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | TPX |
| Volym (metrisk) | 0.35 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap/Crimp |
| Förpackningstyp | Box av polypropen |
| Stil | Konisk integrerad insats |
| Volym (metrisk) Rest | <4μ L |
| Visa mer |