Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Push On Cap, för 11 mm Crimp Vials, förtunnat penetrationsområde
Produktkod. 11836201 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg unitSize
11836201 Blått Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11836201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 11 mm PE Push On Cap
  • Blått
  • Med förtunnad penetrationsyta
  • Snaplock är lätta att applicera och lätta att ta bort, vilket eliminerar behovet av krympnings- eller avlocksverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Produkttyp Tryck på hatten