Läs mer
Fisherbrand™ 11mm Snap Cap Vial Kit, Clear Glass, PE Cap, Silicone/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- ND11
- Glass
- Clear
- Patched
- 1.5mL
- Snap Ring Cap
- Center hole
- Polyethylene
- Silicone/PTFE
- cross-slit
- 1.0mm thickness
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Transparent |
| Material (liner) | Silicone/PTFE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.9 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Förslutningstyp | Snap Ring |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |