Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. 11515914 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11515914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Endast för HPLC-applikationer.
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Amber
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Silanized
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Silanized Glass
Volym (metrisk) 1.9 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap Ring
Förpackningstyp Polypropylene Box
Volym (metrisk) Rest <100 μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Flat Bottom
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej