Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring glasflaska, bred öppning, bärnsten
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lappad |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1.9 mL |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Snäppring |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <100μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.5 mL |
| Visa mer |